Wichtige Dokumente
437695
Sigma-Aldrich
Kaninchen Anti-Liponsäure-pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-LA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
diluted serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Dieser Anti-Liponsäure-Kaninchen-pAb ist zur Verwendung in ELISA, bei Gefrierschnitten, Immunblotting und Paraffinschnitten zum Nachweis von Liponsäure validiert.
Erkennt native Liponsäure. Erkennt keine durch 4-HNE (4-Hydroxy-2-noneal) modifizierte Liponsäure und andere Lipidperoxidationsprodukte.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, geliefert als verdünntes Serum. Erkennt native Liponsäure und kovalent an Proteine gebundene Liponsäure.
Immunogen
Liponsäure, konjugiert mit KLH
Anwendung
ELISA (1:500-1:1000)
Gefrierschnitte (1:50-1:500)
Immunblotting (1:1000-1:10.000)
Paraffinschnitte (1:50-1:500)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Serum, verdünnt in Puffer, 50 % Glycerin, pH 7,5.
Sonstige Hinweise
Bindet keine durch 4-HNE (4-Hydroxy-2-noneal) modifizierte Liponsäure und andere Lipidperoxidationsprodukte. Nützlich für die Beurteilung, ob proteingebundene Liponsäuren bestimmte Formen der oxidativen Modifikation durchlaufen haben. Das Vorhandensein von proteingebundener Liponsäure kann als Marker für Mitochondrien verwendet werden. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die optimale Arbeitsverdünnung vor.
Sasaki, M., et al. 2000. J. Autoimmun.15, 51.
Heitzer, T., et al. 2001. Free Radic. Biol. Med.31, 53.
Patrick. L. 2000. Altern. Med. Rev.5, 290.
Shi, S.S., et al. 1999. Antioxid. Redox Signal1, 123.
Humphries, K.M. and Szeda, L.I. 1998. Biochemistry37, 15835.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hirokazu Kinugawa et al.
MicrobiologyOpen, 9(10), e1113-e1113 (2020-08-31)
Pyruvate dehydrogenase (PDH) and 2-oxoglutarate dehydrogenase (ODH) are critical enzymes in central carbon metabolism. In Corynebacterium glutamicum, an unusual hybrid complex consisting of CgE1p (thiamine diphosphate-dependent pyruvate dehydrogenase, AceE), CgE2 (dihydrolipoamide acetyltransferase, AceF), CgE3 (dihydrolipoamide dehydrogenase, Lpd), and CgE1o (thiamine
Yvonne Sun et al.
Infection and immunity, 78(11), 4667-4673 (2010-09-09)
Anteiso-branched-chain fatty acids (BCFA) represent the dominant group of membrane fatty acids and have been established as crucial determinants in resistance against environmental stresses in Listeria monocytogenes, a facultative intracellular pathogen. Here, we investigate the role of anteiso-BCFA in L.
Nicolas L Taylor et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 372, 389-403 (2008-03-05)
Mitochondria not only are a source of reactive oxygen species (ROS) but also are sites of oxidative damage. In plants, mitochondria must normally operate when there are high levels of ROS produced during photosynthesis and photorespiration. These levels are further
Rosa Purroy et al.
Redox biology, 32, 101520-101520 (2020-04-13)
Friedreich ataxia (FA) is a cardioneurodegenerative disease caused by deficient frataxin expression. This mitochondrial protein has been related to iron homeostasis, energy metabolism, and oxidative stress. Previously, we set up a cardiac cellular model of FA based on neonatal rat
Caitlyn E Bowman et al.
Cell chemical biology, 24(6), 673-684 (2017-05-10)
Malonyl-coenzyme A (malonyl-CoA) is a central metabolite in mammalian fatty acid biochemistry generated and utilized in the cytoplasm; however, little is known about noncanonical organelle-specific malonyl-CoA metabolism. Intramitochondrial malonyl-CoA is generated by a malonyl-CoA synthetase, ACSF3, which produces malonyl-CoA from malonate