Merck
U3254
Sigma-Aldrich
Monoklonales Anti-Uvomorulin/E-Cadherin in Ratten hergestellte Antikörper
clone DECMA-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-E-Cadherin, Anti-LCAM
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DECMA-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
bovine, human, canine, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,600 using cultured MDCK cells
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Allgemeine Beschreibung
Monoklonales Anti-Uvomorulin/E-Cadherin (Ratten-IgG1-Isotyp) stammt aus dem DECMA-1-Hybridom, das durch die Fusion von Ratten-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Lou-Ratte hergestellt wird. Das Uvomorulin-Protein, das ursprünglich in embryonalen Karzinomen identifiziert wurde, ist identisch mit E-Cadherin, Leberzelladhäsionsmolekülen (L-CAM), Cell CAM 80/120 und dem aktivitätsregulierten zytoskelettassoziierten Protein 1 (ARC-1), die alle jeweils in verschiedenen Systemen charakterisiert wurden. Uvomorulin/E-Cadherin wurde als ein 120-kDA-Zelloberflächen-Glykoprotein charakterisiert, von dem ein 84-kDa-Fragment durch Trypsinverdau in Gegenwart von Ca2+ freigesetzt werden kann.
Spezifität
Das monoklonale Anti-Uvomorulin/E-Cadherin wurde in Bezug auf das Zelladhäsionsmolekül Uvomorulin/E-Cadherin der Maus ausgewählt. Der Antikörper lokalisiert das Zelloberflächen-Glykoprotein Uvomorulin/E-Cadherin, das nachweislich identisch mit L-CAM, Cell CAM 80/120 und ARC-1 ist. Er blockiert sowohl die Aggregation von embryonalen Karzinomzellen in Mäusen als auch die Verdichtung von Präimplantationsembryos. Der Antikörper zerstört konfluente Monoschichten von MDCK(Madin Darby Canine Kidney)-Zellen. Bei der indirekten Immunfluoreszenzfärbung von kultivierten MDCK-Zellen zeigt der Antikörper nach der Behandlung mit 0,5 % Triton-X 100 eine starke Färbung auf der Membran der benachbarten Zellen.
Der Antikörper lokalisiert das Zelloberflächen-Glykoprotein Uvomorulin/E-Cadherin, das nachweislich identisch mit L-CAM, Cell CAM 80/120 und ARC-1 ist. Der Antikörper kann für Studien zur embryonalen Entwicklung, zu Zell-Zell-Interaktionen kultivierter Zellen und zur Lokalisierung von Uvomorulin/E-Cadherin in Immunoblotting- oder immunhistochemischen Assays verwendet werden.
Immunogen
murine embryonale Karzinom-Zelllinie PCC4 Aza R1.
Anwendung
Monoklonales Anti-Uvomorulin/E-Cadherin wurde in Immunfluoreszenz, Immunblotting, Immunpräzipitation, Immunhistochemie, Durchlässigkeitsprüfung von Makromolekülen und Agglomeration von zwei Embryoidkörperchen verwendet.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria P Gavilan et al.
PLoS biology, 13(3), e1002087-e1002087 (2015-03-13)
Epithelial morphogenesis involves a dramatic reorganisation of the microtubule cytoskeleton. How this complex process is controlled at the molecular level is still largely unknown. Here, we report that the centrosomal microtubule (MT)-binding protein CAP350 localises at adherens junctions in epithelial
Jessica L Brusgard et al.
Oncotarget, 6(29), 28132-28150 (2015-09-01)
Intratumoral heterogeneity and treatment resistance drive breast cancer (BC) metastasis and recurrence. The RUNX2 transcription factor is upregulated in early stage luminal BC. However, the precise mechanism by which RUNX2 regulates an oncogenic phenotype in luminal BCs remains an enigma.
Sylvain Bessonnard et al.
The Journal of cell biology, 210(7), 1185-1197 (2015-09-30)
The first cell differentiation in mammalian embryos segregates polarized trophectoderm cells from an apolar inner cell mass (ICM). This lineage decision is specified in compacted morulae by cell polarization and adhesion acting on the Yes-associated protein in the Hippo signaling
Reduced Pax2 gene dosage increases apoptosis and slows the progression of renal cystic disease
Ostrom L, et al.
Developmental Biology, 219(2), 250-258 (2000)
Controlled, scalable embryonic stem cell differentiation culture
Dang SM, et al.
Stem Cells, 22(3), 275-282 (2004)