Wichtige Dokumente
A0349
Anti-l-Afadin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~200 kDa
Speziesreaktivität
canine, mouse, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000 using mouse liver sections.
indirect immunofluorescence: 1:500 using MDCK cells and cultured human HepG2 cells.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using extract of rat brain
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MLLT4(4301)
mouse ... Mllt4(17356)
rat ... Mllt4(26955)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunofluorescence experiments
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable