Merck
T8068
Sigma-Aldrich
Trizma® Tris-Kristalle
BioPerformance Certified, pH 7.7, average Mw 147.6
Synonym(e):
Tris-Kristalle
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Qualität
BioPerformance Certified
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
Mol-Gew.
average Mw 147.6
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH-Wert
7.70 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
7.7
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
Löslichkeit
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Anwendung
Dissolve in water to make a 0.1M solution. No pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy: ±0.1 pH units.
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
If a different concentration is desired, note that there is a concentration effect on the pH of the solution.
Das Produkt wird in Zellkultur getestet. Es wird außerdem auf niedrige Endotoxinwerte getestet und auf die Abwesenheit von Nukleasen und Proteasen analysiert.
Sonstige Hinweise
This product is a pre-mixed combination of Trizma base and Trizma HCl that can be used to prepare a common pH value for Tris buffer.
Bestimmte pH-Elektroden liefern mit Tris-Puffern keine genauen Ergebnisse.
Angaben zur Herstellung
Trizma-Lösungen können autoklaviert werden.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable