Merck
T7902
Sigma-Aldrich
Thermolysin from Geobacillus stearothermophilus
powder, BioReagent, 30-350 units/mg protein (E1%/280), suitable for cell culture
Synonym(e):
Protease aus Bacillus thermoproteolyticus rokko, Thermophilic-bacterial protease
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
Geobacillus stearothermophilus
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Spezifische Aktivität
30-350 units/mg protein (E1%/280)
Mol-Gew.
34.6 kDa
Aufgereinigt durch
crystallization
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Eine thermostabile (thermophile) extrazelluläre Metallendopeptidase mit vier Calciumionen. Kofaktoren sind Zink und Calcium. Hydrolysiert Proteinbindungen an der N-terminalen Seite von hydrophoben Aminosäureresten. Der optimale pH-Wert beträgt 8,0 und die optimale Temperatur für Aktivität beträgt 70 °C. Beachtliche Stabilität bei einem pH-Wert von 5 bis 9,5. Thermolysin weist eine geringe Spaltungsspezifizität auf, weshalb es eine Reihe von kurzen Fragmenten erzeugt, die sich zur Sequenzierung eignen. Bevorzugte Spaltung: X-Spaltung-Y-Z, wobei X = eine beliebige Aminosäure; Y = Leu, Phe, Ile, Val, Met, Ala und Z = eine beliebige Aminosäure außer Pro. Eine Spaltung am N-Terminus von Leu wird gegenüber einer Spaltung am N-Terminus von Phe bevorzugt, die gegenüber den anderen bevorzugt wird. Wird häufig verwendet, um eine eingeschränkte Proteolyse für das Peptid-Mapping und Untersuchungen der Proteinstruktur und konformationellen Veränderungen durchzuführen.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin je min bei pH-Wert 7,5 und 37 °C produziert (Farbe vom Folin-Ciocalteu Reagenz).
Physikalische Form
lyophilisiertes Pulver, das Calcium und Natriumacetatpuffersalze enthält
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Allen F Ryan et al.
Frontiers in genetics, 11, 358-358 (2020-05-01)
Single-cell transcriptomics was used to profile cells of the normal murine middle ear. Clustering analysis of 6770 transcriptomes identified 17 cell clusters corresponding to distinct cell types: five epithelial, three stromal, three lymphocyte, two monocyte, two endothelial, one pericyte and
Lukas Menges et al.
British journal of pharmacology, 176(24), 4696-4707 (2019-08-20)
The intracellular signalling molecule cGMP, formed by NO-sensitive GC (NO-GC), has an established function in the vascular system. Despite numerous reports about NO-induced cGMP effects in the heart, the underlying cGMP signals are poorly characterized. Therefore, we analysed cGMP signals
Natalie Seach et al.
Journal of immunological methods, 385(1-2), 23-34 (2012-08-23)
The reproducible isolation and accurate characterization of thymic epithelial cell (TEC) subsets is of critical importance to the ongoing study of thymopoiesis and its functional decline with age. The study of adult TEC, however, is significantly hampered due to the
David P Minde et al.
PloS one, 7(10), e46147-e46147 (2012-10-12)
The biophysical stability is an important parameter for protein activity both in vivo and in vitro. Here we propose a method to analyse thermal melting of protein domains in lysates: Fast parallel proteolysis (FASTpp). Combining unfolding by a temperature gradient
Shiu-Cheung Lung et al.
The Plant cell, 24(4), 1560-1578 (2012-04-21)
Although Toc159 is known to be one of the key GTPase receptors for selective recognition of chloroplast preproteins, the mechanism for its targeting to the chloroplast surface remains unclear. To compare the targeting of these GTPase receptors, we identified two