Wichtige Dokumente
T7189
Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor II (TNF sRII)/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.004-0.016 mg per mL ED50
Mol-Gew.
52.6 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF1B(7133)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable