T4174
Trypsin-EDTA-Lösung
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
Synonym(e):
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Mol-Gew.
23.4 kDa
Konzentration
10 ×
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH-Wert
7.0-7.6
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Trypsin-EDTA-Lösung wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
- als Zusatz in Zellkulturmedien zur Gewährleistung deren Erhalts
- bei der Ernte von Zellen, die bis zur Konfluenz kultiviert wurden
- zum Ablösen von lentiviral transduzierten Makrophagen
Biochem./physiol. Wirkung
Serinprotease-Inhibitoren wie DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin hemmen Trypsin.
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable