SRP6065
Hexokinase 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Brain form hexokinase, HK1, Hexokinase type I, N/A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Wirksamkeit
7-8 units/mL
Mol-Gew.
104.6 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HXK1(3098)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Isozymes of mammalian hexokinase: structure, subcellular localization and metabolic function.