SRP2093
SV40 T-antigen from simian virus
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
simian virus
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~83.3 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
400 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
simian virus ... SV40gp6(1489531)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable