Merck
MABF121
Sigma-Aldrich
Anti-SV40-Großes-T-Antigen-Antikörper, Klon PAb416
clone PAb416, from mouse
Synonym(e):
Large T antigen, LT, LT-AG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PAb416, monoclonal
Speziesreaktivität
SV40-infected cells
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Sowohl die großen T- als auch die kleinen T-Antigene des Simian-Virus (SV40) werden von der frühen Region des SV40-Genoms kodiert. Das große T-Antigen bindet DNA und komplexiert mit einem 53.000 Dalton zellulären Protein, p53, das für die Einleitung der viralen DNA-Replikation während des lytischen Wachstums erforderlich ist. Zusätzlich bindet das große T-Antigen DNA-Polymerase und den Transkriptionsfaktor AP-2 und bildet einen spezifischen Komplex mit dem P105-Produkt des Retinoblastom-Suszeptibilitätsgens.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt das große T-Antigen von SV40.
Immunogen
Aufgereinigtes großes T-Antigen von SV40
Epitop: Großes T-Antigen von SV40
Anwendung
Der Anti-SV40-Großes-T-Antigen-Antikörper, Klon PAb416, ist ein Antikörper gegen SV40-Großes-T-Antigen zur Verwendung in Western Blot, ICC.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SV40-Großes-T-Antigen in ICC nach (Sabatier, J., et al. (2005). 58(4):429-431.; Del Valle, L., et al. (2004). J Virol. 78(7):3462-3469.).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Cos-1-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies SV40-Großes-T-Antigen in 10 µg Cos-1-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~82 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Cos-1-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luis Del Valle et al.
Viruses, 12(11) (2020-11-07)
Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) is a fatal demyelinating disease of the CNS, resulting from the lytic infection of oligodendrocytes by the human neurotropic polyomavirus JC (JCPyV), typically associated with severe immunocompromised states and, in recent years, with the use of
David Leuenberger et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 14(8), 959-968 (2007-06-01)
Impaired BK virus (BKV)-specific immunity is a key risk factor of polyomavirus-associated nephropathy. We hypothesized that BKV agnoprotein might constitute an important immune target, as it is highly expressed after infection in vitro. We demonstrate abundant expression of BKV agnoprotein
Sonia Ramamoorthy et al.
Cancer, 117(11), 2379-2385 (2011-06-01)
Anal carcinoma is thought to be driven by human papillomavirus (HPV) infection through interrupting function of cell regulatory proteins such as p53 and pRb. John Cunningham virus (JCV) expresses a T-antigen that causes malignant transformation through development of aneuploidy and
Marie N Sorin et al.
Cell reports, 42(2), 112114-112114 (2023-02-16)
BK polyomavirus (BKPyV) is an opportunistic pathogen that uses the b-series gangliosides GD1b and GT1b as entry receptors. Here, we characterize the impact of naturally occurring VP1 mutations on ganglioside binding, VP1 protein structure, and virus tropism. Infectious entry of
Linda C Knight et al.
Journal of molecular biomarkers & diagnosis, 1(1) (2010-01-01)
A targeted nanoconjugate is being developed for non-invasive detection of gene expression in cells expressing the JC virus oncoprotein, T-antigen, which has been associated with medulloblastoma and other cancers. JC virus T-antigen localizes predominantly to the nucleus via a classical