Alle Fotos(1)
Key Documents
259545
Sigma-Aldrich
GC7
>95% (NMR), powder, deoxyhypusine synthase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Desoxyhypusin-Synthase-Inhibitor, GC7, N1-Guanyl-1,7-Diamin-Heptan, 1-(7-Ammonioheptyl)Guanidiniumsulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H22N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.35
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Desoxyhypusin-Synthase-Inhibitor, GC7, The Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, also referenced under CAS 150333-69-0, controls the biological activity of Deoxyhypusine Synthase.
Qualitätsniveau
Assay
>95% (NMR)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C8H20N4/c9-6-4-2-1-3-5-7-12-8(10)11/h1-7,9H2,(H4,10,11,12)
InChIKey
YAOAMZOGXBMLFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler Inhibitor, der die spermidin-bindende Stelle von Deoxyhypusin-Synthase anzielt (Ki = 9,7 nM), einem Enzym, das für die erste Hypunisation des eukaryotischen Initiationsfaktors 5A (eIF5A) verantwortlich ist. In vivo weist es eine nahezu vollständige Unterbindung der Hypusinbildung in CHO-Zellen bei ≥; 1 µ;M auf. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass diese Verbindung ein nützliches Werkzeug zur Herunterregulierung von eIF5A darstellen könnte, einem Protein, das für die Zellvermehrung von Bedeutung ist. Es weist beispielsweise bei einer Konzentration von 5 µ;M bis 40 µ;M eine dosisabhängige vermehrungshemmende Wirkung auf BCR-ABL-positive und -negative Leukämie-Zelllinien (K562 und HL-60) auf. Zudem hemmt es im Bereich von 10-20 µ;M Wachstum und Invasion von primären HCC-Zellen (HepG2 und Hep3B) signifikant und hemmt in Konzentrationen von bis zu 40 µ;M das Wachstum nicht krebserzeugender CL-48-Zellen, anscheinend ohne Zytotoxizität. Bei 25 µ;M kann eine Behandlung mit GC7 die eIF5a-vermittelte Skelettmuskel-Stammzellendifferenzierung umkehren.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Lee, N.P., et al. 2010. Int J Cancer.4, 968.
Luchessi, A., et al. 2008. J Cell Physiol.3, 480.
Balabanov, S., et al. 2007. Blood.4, 1701.
Jakus, J., et al. 1993. J Biol Chem.18, 13151.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rocío Seoane et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 12, 960138-960138 (2022-08-16)
Active hypusine-modified initiation elongation factor 5A is critical for cell proliferation and differentiation, embryonic development, and innate immune response of macrophages to bacterial infection. Here, we demonstrate that both virus infection and double-stranded RNA viral mimic stimulation induce the hypusination
Alexandra Franz et al.
Journal of ovarian research, 14(1), 140-140 (2021-10-24)
Poly (ADP)-ribose polymerase (PARP) inhibitors have entered routine clinical practice for the treatment of high-grade serous ovarian cancer (HGSOC), yet the molecular mechanisms underlying treatment response to PARP1 inhibition (PARP1i) are not fully understood. Here, we used unbiased mass spectrometry
Patrick Essletzbichler et al.
Life science alliance, 6(4) (2023-02-02)
Phagocytosis, the process by which cells engulf large particles, plays a vital role in driving tissue clearance and host defense. Its dysregulation is connected to autoimmunity, toxic accumulation of proteins, and increased risks for infections. Despite its importance, we lack
Guillaume N Fiches et al.
PLoS pathogens, 18(4), e1010503-e1010503 (2022-04-30)
Polyamines are critical metabolites involved in various cellular processes and often dysregulated in cancers. Kaposi's sarcoma-associated Herpesvirus (KSHV), a defined human oncogenic virus, leads to profound alterations of host metabolic landscape to favor development of KSHV-associated malignancies. In our studies
Ghada Alsaleh et al.
eLife, 9 (2020-12-16)
Vaccines are powerful tools to develop immune memory to infectious diseases and prevent excess mortality. In older adults, however vaccines are generally less efficacious and the molecular mechanisms that underpin this remain largely unknown. Autophagy, a process known to prevent