SRP0166
DNMT3B/DNMT3L Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3b, ICF, M.HsaIIIB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
27 kDa (DNMT3L)
59 kDa (DNMT3B)
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... DNMT3B(1789)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)