Merck
SRE0082
Sigma-Aldrich
Peroxidase aus Meerrettich
Synonym(e):
Peroxidase aus Meerrettich, Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Meerrettichperoxidase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Beschreibung
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChIKey
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Horseradish peroxidase (HRP) wird aus Meerrettich (Amoracia rusticana) Wurzeln isoliert und ist innerhalb der Peroxidasen der Gruppe der Ferroprotoporpyhrine zuzuordnen. HRP besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entält vier Disulfidbrücken. Sie ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18%. Der Kohlenhydratanteil besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin - in Mengenverhältnissen abhängig vom Isoenzym. Ihr Molekulargewicht (~44 kDa) setzt sich aus der Polypeptidkette (33,890 Daltons), dem Hemin plus Ca2+ (~700 Daltons) und der Glykosylierung (~9,400 Daltons) zusammen. Es existieren zumindest sieben Isoenzyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von HRP ist in einem Bereich von pH 3 3.0 - 9.0.
Anwendung
Peroxidase from horseradish has been used in western blotting.
Einheitendefinition
Eine Pyrogalloleinheit bildet in 20 s bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Hinweis zur Analyse
Die RZ (Reinheitszahl) ist das Absorptionsratio A403/A275 bestimmt bei 0.5-1.0 mg/ml in deionisiertem Wasser. Es ist ein Mass für den Hämingehalt, nicht für die Enzymaktivität. Selbst Zubereitungen mit hoher RZ können eine tiefe Enzymaktivität haben.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen über Peroxidase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roles of p38 and JNK protein kinase pathways activated by compound cantharidin capsules containing serum on proliferation inhibition and apoptosis of human gastric cancer cell line
Sun Y, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 14(2), 1809-1817 (2017)
Yonghao Sun et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(2), 1809-1817 (2017-08-16)
The aim of the present study was to investigate the inhibitory effect of compound cantharides capsules (CCCs) on the viability and apoptosis of human gastric cancer cell lines, BGC-823 and SGC-7901, and to detect its regulation of gene expression levels
Leilei Bao et al.
Scientific reports, 12(1), 10693-10693 (2022-07-02)
Infectious diseases are among the leading causes of mortality worldwide. A new coronavirus named severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) was identified in Wuhan, China in 2019, and the World Health Organization (WHO) declared its outbreak, coronavirus disease