Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Peroxidase aus Meerrettich
Synonym(e):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Meerrettichperoxidase, Meerrettich-Peroxidase, Peroxidase aus Meerrettich
CAS-Nummer:
9003-99-0
EG-Nummer:
232-668-6
Products
Produktkategorie
enzymes (1)
Marke
Sigma-Aldrich (9)
Biologische Quelle
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Anwendung
Produkte filtern
Showing 1-9 of 9
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
P8375
Peroxidase aus Meerrettich,
Type VI, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
P8250
Peroxidase aus Meerrettich,
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
P6782
Peroxidase aus Meerrettich,
Type VI-A, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
77332
Peroxidase aus Meerrettich,
lyophilized, powder, ~150 U/mg
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
P8125
Peroxidase aus Meerrettich,
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
P2088
Peroxidase aus Meerrettich,
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
SRE0082
Peroxidase aus Meerrettich,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
P6140
Peroxidase aus Meerrettich,
Type X, ammonium sulfate suspension
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
P8415
Peroxidase aus Meerrettich,
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)