Merck
SRE0066
Sigma-Aldrich
Guanidinhydrochlorid-Lösung, 6 M
Synonym(e):
Aminoformamidinhydrochlorid, GuHCl, Guanidiniumchlorid, Guanidium chloride
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
6 M
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Guanidinhydrochlorid wird aufgrund seiner Fähigkeit, Wasserstoffbrückebindungen zwischen Aminosäureresten zu brechen, häufig als Denaturierungsmittel eingesetzt. Durch das Brechen dieser Bindungen wird die 3D-Konformation des Proteins aufgefaltet und die Wasserlöslichkeit des Proteins nimmt stark zu. Sobald es denaturiert ist, kann das Protein in einer Vielzahl von Verfahren leicht reduziert, modifiziert oder analysiert werden. Eine weitere Verarbeitung der Probe kann die Analyse der Proteine durch andere gängige Proteinanalyseverfahren ermöglicht werden, einschließlich Massenspektrometrie, Elektrophorese und enzymatischer Verdau.
Guanidinhydrochlorid wird in der Regel auch für die Isolation von RNA, zum Denaturieren von globulären Proteinen und für Proteinrückfaltungsstudien eingesetzt. Es kann auch zur Erleichterung der Erzeugung von tryptischen Peptiden zur Analyse von komplexen Proteinproben eingesetzt werden.
Physikalische Form
Dieses Produkt ist eine gebrauchsfertige 6 M Guanidinhydrochloridlösung. Die 6 M Guanidinhydrochloridlösung kann gegebenenfalls als Stammlösung zur Herstellung von Lösungen mit geringeren Konzentration verwendet werden.
Hinweis: Wenn in dem 6 M Puffer eine Ausfällung vorliegt, erwärmen Sie die Flasche vor dem Gebrauch auf 37 °C und mischen den Inhalt, bis er vollständig gelöst ist.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jun-Yi Zhu et al.
Autophagy, 17(10), 3160-3174 (2021-01-07)
We investigated in larval and adult Drosophila models whether loss of the mitochondrial chaperone Hsc70-5 is sufficient to cause pathological alterations commonly observed in Parkinson disease. At affected larval neuromuscular junctions, no effects on terminal size, bouton size or number
Georgios I Laliotis et al.
Nature communications, 12(1), 4624-4624 (2021-08-01)
AKT-phosphorylated IWS1 regulates alternative RNA splicing via a pathway that is active in lung cancer. RNA-seq studies in lung adenocarcinoma cells lacking phosphorylated IWS1, identified a exon 2-deficient U2AF2 splice variant. Here, we show that exon 2 inclusion in the
Kaamini M Dhanabalan et al.
Biomaterials science, 8(15), 4308-4321 (2020-07-01)
Osteoarthritis (OA) is a joint disease characterized by progressive damage of articular cartilage and the adjoining subchondral bone. Chondrocytes, the primary cells of the cartilage, have limited regenerative capacity and when they undergo stress due to trauma or with aging
Jingwen Yang et al.
Science signaling, 14(665) (2021-01-14)
Cranial neural crest cells (CNCCs) are a population of multipotent stem cells that give rise to craniofacial bone and cartilage during development. Bone morphogenetic protein (BMP) signaling and autophagy have been individually implicated in stem cell homeostasis. Mutations that cause
Yoshinori Aso et al.
eLife, 8 (2019-11-15)
Animals employ diverse learning rules and synaptic plasticity dynamics to record temporal and statistical information about the world. However, the molecular mechanisms underlying this diversity are poorly understood. The anatomically defined compartments of the insect mushroom body function as parallel