Merck
SRE0050
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Synonym(e):
BPTI, Boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trasylol, Trypsin-Inhibitor (basisch, pankreatisch)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C284H432N84O79S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6511.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Aprotinin aus Rinderlunge, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
Beschreibung
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Qualitätsniveau
Form
saline solution
Spezifische Aktivität
3-7 TIU/mg protein
Mol-Gew.
~6,500
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChIKey
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Aprotinin wird im Wesentlichen als Trypsin-Inhibitor eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Aprotinin ist ein kompetitiver Inhibitor der Serinprotease, der stabile Komplexe mit Enzymen bildet und aktive Enzymstellen blockiert. Diese Bindungen sind reversibel und die meisten Aprotinin-Protease-Komplexe lösen sich bei extremen pH-Werten von >10 oder <3 auf. Strukturell ist Aprotinin ein monomeres globuläres Protein; ein Derivat aus der Rinderlunge, das aus 58 Aminosäuren besteht, die in einer einzelnen Polypeptidkette mit drei vernetzenden Disulfidbrücken angeordnet sind.
Einheitendefinition
Eine Trypsin-Inhibitor-Einheit (TIU) senkt die Aktivität von zwei Trypsin-Einheiten um 50 %, wobei eine Trypsin-Einheit bei pH 7,8 und 25 °C 1,0 μmol N-α-Benzoyl-DL-arginin-p-nitroanilid pro Minute hydrolisiert. Eine weitere häufig verwendete Einheit ist KIU, wobei 1 TIU = 1.300 KIU.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhiwei Chen et al.
Oncogenesis, 9(5), 49-49 (2020-05-15)
Carbidopa, a peripheral decarboxylase inhibitor used with L-DOPA to treat Parkinson's disease, has attracted significant interest in recent years for its anticancer effect. Increasing evidence reveals that Carbidopa can inhibit cancer cell growth and induce apoptosis through aryl hydrocarbon receptor
Gen Chen et al.
Redox biology, 41, 101904-101904 (2021-03-12)
Protein S-nitrosylation is a reversible protein modification implicated in both physiological and pathophysiological regulation of protein function. However, the relationship between dysregulated S-nitrosylation homeostasis and diabetic vascular complications remains incompletely understood. Here, we demonstrate that basic fibroblast growth factor (bFGF)
Yingjie Shen et al.
International journal of molecular sciences, 22(10) (2021-06-03)
Prostate cancer (PCa) is the second most leading cause of death in males. Our previous studies have demonstrated that δ-catenin plays an important role in prostate cancer progression. However, the molecular mechanism underlying the regulation of δ-catenin has not been