Wichtige Dokumente
SRE0001
Pepsin aus Schweinemagenschleimhaut
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein
Synonym(e):
Pepsin A, Pepsin aus Schweinemagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3200 units/mg protein
Mol-Gew.
35 kDa
Verunreinigungen
salt, essentially free
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
pig ... LOC396892(396892)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable