Wichtige Dokumente
SML2370
Dabigatran
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
BIBR-953, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N=C(N)C(C=C1)=CC=C1NCC(N2C)=NC3=C2C=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=C3
InChI
1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)
InChIKey
YBSJFWOBGCMAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable