Wichtige Dokumente
SML2050
AZ3451
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-(4-cyanophenyl)-1-[(1S)-1-cyclohexylethyl]-1H-benzimidazole-5-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CC1=CC=C(NC(C2=CC=C(N([C@H](C3CCCCC3)C)C(C4=CC(OCO5)=C5C=C4Br)=N6)C6=C2)=O)C=C1
InChIKey
FJAOGFGHTPYADT-SFHVURJKSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)