Wichtige Dokumente
SML2031
S4
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3′-(3″,5″-Dimethylphenyl)ureido)phenyl sulfamate, 4-[(3,5-Dimethylphenyl)ureido]phenyl sulfamate, 4-[[[(3,5-Dimethylphenyl)amino]carbonyl]amino]phenyl sulfamic acid ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(OC1=CC=C(NC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)(N)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable