Merck
H7379
Sigma-Aldrich
Hämoglobin human
lyophilized powder
Synonym(e):
Hb
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
Verunreinigungen
HIV and hepatitis B antigen, tested negative
Löslichkeit
H2O: soluble 20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hämoglobin ist die Hauptkomponente von Erythrozyten und für deren rote Farbe verantwortlich. Seine normale Konzentration in den Erythrozyten ist 34 %. Hämoglobin ist aufgrund seiner Fähigkeit zum Transport des Sauerstoffes von der Lunge zu den Organgeweben und Austausch des Kohlenstoffdioxids, das wichtigste respiratorische Protein von Wirbeltieren.
Anwendung
Hämoglobin wurde in der Entwicklung eines schnell durchführbaren Enzym-Immunoassays für die Bestimmung von retinolbindendem Protein verwendet. Es wurde auch für die Hemmung der Reaktivität von humanen Thrombozyten durch den endothelialen relaxierenden Faktor verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Gleichgewicht zwischen Fe2+ und Fe3+ ist ein physiologischer Indikator für die Oxygenierung des Blutes. Desoxygeniertes Hämoglobin liefert einen Rückführungsmechanismus, indem Nitrit zu NO reduziert wird, d. h. zu einem Vasodilatator, der den Blutfluss an sauerstoffarmes Gewebe erhöht.
Sauerstofftransporter, NO-Fänger
Vorsicht
Da natives Hämoglobin an der Luft spontan oxidiert, können diese Zubereitungen vorwiegend Methämoglobin enthalten.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiao-Wang Sun et al.
Circulation, 139(23), 2654-2663 (2019-03-25)
Nitrosation of a conserved cysteine residue at position 93 in the hemoglobin β chain (β93C) to form S-nitroso (SNO) hemoglobin (Hb) is claimed to be essential for export of nitric oxide (NO) bioactivity by the red blood cell (RBC) to
Leila Pishkar et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 35(3), 603-615 (2016-05-07)
In this study, a novel method to probe molecular interactions and binding of human hemoglobin (Hb) with nanodiamond (ND) was introduced based on the surface tension measurement. This method complements conventional techniques, which are basically done by zeta potential and
Mieke Steenbeke et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 58(10), 1759-1767 (2020-07-11)
Objectives In this study, the possibilities of Fourier-transformed infrared spectroscopy (FTIR) for analysis of urine sediments and for detection of bacteria causing urinary tract infections (UTIs) were investigated. Methods Dried urine specimens of control subjects and patients presenting with various
Nai-Jia Huang et al.
Nature communications, 8(1), 423-423 (2017-09-06)
A short half-life in the circulation limits the application of therapeutics such as single-domain antibodies (VHHs). We utilize red blood cells to prolong the circulatory half-life of VHHs. Here we present VHHs against botulinum neurotoxin A (BoNT/A) on the surface
Rebeca M Torrente-Rodríguez et al.
PloS one, 12(4), e0175056-e0175056 (2017-04-05)
The first electrochemical immunosensor for the determination of fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) biomarker is reported in this work. The biosensor involves a sandwich configuration with covalent immobilization of a specific capture antibody onto activated carboxylic-modified magnetic microcarriers (HOOC-MBs)