Wichtige Dokumente
SML1344
AK-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)sulfonyl]-N-(3-nitrophenyl)-benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C19H21N3O5S/c23-19(20-16-8-6-9-17(14-16)22(24)25)15-7-5-10-18(13-15)28(26,27)21-11-3-1-2-4-12-21/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,20,23)
InChIKey
HAYBKCHPEBZNGW-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable