Wichtige Dokumente
SML1071
ML240
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2-Amino-1H-benzimidazol-1-yl)-8-methoxy-N-(phenylmethyl)-4-quinazolinamine, CID-49830258
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, white to yellow to light brown
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC2=C(C=CC=C2)N1C3=NC4=C(OC)C=CC=C4C(NCC5=CC=CC=C5)=N3
InChI
1S/C23H20N6O/c1-30-19-13-7-10-16-20(19)27-23(28-21(16)25-14-15-8-3-2-4-9-15)29-18-12-6-5-11-17(18)26-22(29)24/h2-13H,14H2,1H3,(H2,24,26)(H,25,27,28)
InChIKey
NHAMBLRUUJAFOY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable