SML0790
Iperoxo
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(4,5-Dihydro-3-isoxazolyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-2-butyn-1-aminium iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H14N2O2/c1-11(2)6-3-4-7-12-9-5-8-13-10-9/h5-8H2,1-2H3
InChIKey
CADHNBBPGYVTOA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable