S2500
Scopoletin
≥99%
Synonym(e):
6-Methoxy-umbelliferon, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-on, 7-Hydroxy-6-methoxycumarin, Aesculetin-6-methylether, Buxuletin, Chrysatropsäure, Escopoletin, Esculetin-6-methylether, Gelseminsäure, Murrayetin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChIKey
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43)
Anwendung
- Production of Polyphenolic Natural Products by Bract-Derived Tissue Cultures of Three Medicinal Tilia spp.: A Comparative Untargeted Metabolomics Study.: Im Rahmen dieser Studie wird die Produktion von Polyphenolverbindungen, einschließlich Scopoletin, in Gewebekulturen untersucht, die aus dem Tragblatt von drei medizinisch genutzten Tilia-Arten stammen. Diese Forschungsarbeit verdeutlicht das Potenzial dieser Kulturen bei der Herstellung wertvoller Naturprodukte (Szűcs et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable