Merck
SML0580
Sigma-Aldrich
Nutlin-3a
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-4-(4,5-Bis(4-chlorphenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-carbonyl)piperazin-2-on, (-)-Nutlin-3, 4-[[(4S,5R)-4,5-Bis(4-chlorphenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]carbonyl]piperazin-2-on, 4-[[(4S,5R)-4,5-Bis(4-chlorphenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]-2-piperazinon, Nutlin-3a
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H30Cl2N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
581.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
ligand
nutlin-3a
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -130 to -154° (c=0.5, CDCl3)
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
InChIKey
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
Anwendung
Nutlin-3a wird als Stabilisator des Tumorsuppressors p53 (TP53) und als Inhibitor des Doppel-Minute-2-Homologs der Maus (MDM2) (p53-Interaktion) eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Nutlin-3a [(-)-Nutlin] ist ein stärkerer Diastereomer des racemischen MDM2-Antagonisten Nutlin-3. Er wurde als Enantiomer-a bezeichnet, weil er als erste Spitze der chiralen Aufreinigung des racemischen Nutlin-3 eluiert. Nutlin-3a ist ein starker Inhibitor der MDM2(Doppel-Minute-2-Homologs der Maus)-Bindung an p53, der die Expression von p53-regulierten Genen induziert und eine starke proliferationshemmende Wirkung in Zellen zu erkennen gibt, die das funktionale p53 exprimieren. Nutlin-3a ist 150 mal stärker als Nutlin-3b.
Nutlin-3a ist ein starkes nicht-genotoxisches Arzneimittel. Es wirkt als Aktivator und Stabilisator des Tumorsuppressors p53 (TP53).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein ausgewähltes Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Long non-coding RNA NEAT1-modulated abnormal lipolysis via ATGL drives hepatocellular carcinoma proliferation.
Liu X, et al.
Molecular Cancer, 17(1), 90-90 (2018)
Conservation and Divergence of p53 Oscillation Dynamics across Species.
Jacob S O, et al.
Cell Systems, 5(4), 410-417 (2017)
Manasi Das et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(2), 379-389 (2014-09-23)
The promising proposition of multifunctional nanoparticles for cancer diagnostics and therapeutics has inspired the development of theranostic approach for improved cancer therapy. Moreover, active targeting of drug carrier to specific target site is crucial for providing efficient delivery of therapeutics
Joana Soares et al.
Molecular oncology, 11(6), 612-627 (2017-03-16)
The transcription factor p53 plays a crucial role in cancer development and dissemination, and thus, p53-targeted therapies are among the most encouraging anticancer strategies. In human cancers with wild-type (wt) p53, its inactivation by interaction with murine double minute (MDM)2
CITED2 affects leukemic cell survival by interfering with p53 activation.
Mattes K, et al.
Cell Death & Disease, 8(10), e3132-e3132 (2017)