Wichtige Dokumente
SML0399
D,L-Metanephrine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-Metanephrine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-a-[(methylamino)methyl]-benzenemethanol hydrochloride, DL-3-O-Methyladrenaline hydrochloride, DL-Metanephrine hydrochloride, Metadrenaline hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, m-O-Methyladrenaline hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 12 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(OC)C=C(C(CNC)O)C=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
HRIQFVCFOPJYEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)