Wichtige Dokumente
SML1350
EPPTB
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Ethoxy-phenyl)-4-pyrrolidin-1-yl-3-trifluoromethyl-benzamide, RO5212773
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC1=CC=CC(NC(C2=CC(C(F)(F)F)=C(N3CCCC3)C=C2)=O)=C1
InChI
1S/C20H21F3N2O2/c1-2-27-16-7-5-6-15(13-16)24-19(26)14-8-9-18(25-10-3-4-11-25)17(12-14)20(21,22)23/h5-9,12-13H,2-4,10-11H2,1H3,(H,24,26)
InChIKey
KLFVWQCQUXXLOU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable