Wichtige Dokumente
SMB01019
Amorfrutin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
2-hydroxy-4-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)-6-(2-phenylethyl)benzoic acid, 3-hydroxy-4-isopentenyl-5-methoxybibenzyl-2-carboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
340.41
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(C)c1c(c(c(c(c1)CCc2ccccc2)C(=O)O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C21H24O4/c1-14(2)9-12-17-18(25-3)13-16(19(20(17)22)21(23)24)11-10-15-7-5-4-6-8-15/h4-9,13,22H,10-12H2,1-3H3,(H,23,24)
InChIKey
CTNFTPUIYFUXBE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)