Wichtige Dokumente
SMB00090
Vulgarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Barrelin, Judaicin, Judaicin (eudesmane naphthofuran), Tauremisin, Tauremizin, Vulgarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]([C@H]2OC1=O)[C@](C)(O)C=CC3=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9-4-6-14(2)10(16)5-7-15(3,18)12(14)11(9)19-13(8)17/h5,7-9,11-12,18H,4,6H2,1-3H3/t8-,9-,11-,12+,14-,15+/m0/s1
InChIKey
NGPDZEACIWDCKX-WUDKWMPASA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)