Merck
04500585
Kaempferol-3-glucosid
primary reference standard
Synonym(e):
Kaempferol-3-β-D-glucopyranosid, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-3-glucosid, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol-3-glucosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChIKey
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliche Kaempferol-glucoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und die entsprechenden Gewichtszunahme in Wistar Ratten.Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: allium ginkgo glycyrrhiza humulus primula sambucus serenoa
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Quercitrin primary reference standard
00740580
Quercitrin
Quercetin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1592409
Quercetin