Wichtige Dokumente
SAE0023
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
buffered aqueous solution, ≥10 IU/mg solid
Synonym(e):
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Bacillus sp. (B. stearothermophilus)
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥10 IU/mg solid
Mol-Gew.
Mr 78 kDa (2 subunits 39 kDa each)
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable