SAB4700924
Monoclonal Anti-CD152 antibody produced in mouse
clone BNI3
Synonym(e):
CTLA4, GRD4, GSE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BNI3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_001037631.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTLA4(1493)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable