SAB4301658
Anti-CSPG4 Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
HMW-MAA, MCSP, MCSPG, MSK16, NG2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-CSPG4, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Hinterlegungsnummer
NP_001888
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSPG4(1464)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)