Wichtige Dokumente
SAB4200872
Anti-SARS-CoV-2-Spike protein C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
liquid
Speziesreaktivität
viral
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1