Wichtige Dokumente
SAB4200845
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, IST-3
Synonym(e):
Mouse Anti-FN
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Fibronectin antibody, Mouse monoclonal, clone IST-3, purified from hybridoma cell culture
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Klon
IST-3
Form
liquid
Speziesreaktivität
sheep, chicken, human, bovine, goat, dog, rabbit
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)