Wichtige Dokumente
SAB4200760
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, FN-15
Synonym(e):
Anti-CIG, Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-Fibronectin antibody, Mouse monoclonal, clone FN-15, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FN-15, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
220-260 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using human fetal fibroblast-like WI-38 cell line extract
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/mL Fibronectin from human plasma for coating
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable