Wichtige Dokumente
AB1954
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Cold-insoluble globulin, fibronectin 1, migration stimulating factor, migration-stimulating factor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
Anti-Fibronektin-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Allgemeine Beschreibung
Fibronektin (FN) ist an zahlreichen zellulären Prozessen beteiligt, darunter Gewebereperatur, Embryogenese, Blutgerinnung und Zellmigration/-adhäsion. Fibronektin kommt in zwei Hauptformen vor: 1) Als unlöslicher Glykoprotein-Dimer, der in der extrazellulären Matrix (EZM) als Linker dient, und 2) als löslicher, durch Disulfid-Brücken verbundener Dimer im Plasma (Plasma-FN). Die Plasma-Form wird von Hepatozyten synthetisiert, und die EZM-Form wird von Fibroblasten, Chondrozyten, Endothelzellen, Makrophagen sowie bestimmten Epithelzellen produziert.
Spezifität
Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Der Antikörper reagiert mit dem Fibronektin-Protein mit 262 kDa.
Immunogen
Aufgereinigtes Fibronektin aus Rattenplasma.
Anwendung
Der Anti-Fibronektin-Antikörper weist den Fibronektin-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Qualität
Routinemäßig mittels Western-Blot an normalem Rattenserum beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,05 μg/ml - 1 μg/ml Antikörper wiesen Fibronektin in 15 μl normalem Rattenserum nach.
Zielbeschreibung
262 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigt in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Western Blot: Normales Rattenserum
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cláudia Silva Souza et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244(9), 758-769 (2019-05-02)
To date, no studies have been found evaluating the effects of physical exercise on renal function and structure changes in ovariectomized rats with type 1 diabetes. Therefore, this work emerges with an important tool for strengthening and expanding innovative research
Ina V Martin et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 314(1), F35-F46 (2017-09-15)
Complement factor C5a has two known receptors, C5aR, which mediates proinflammatory effects, and C5L2, a potential C5a decoy receptor. We previously identified C5a/C5aR signaling as a potent profibrotic pathway in the kidney. Here we tested for the first time the
Jialin Li et al.
Pharmaceutical biology, 60(1), 1690-1700 (2022-09-09)
Kirenol possesses anti-inflammatory, antifibrotic and anti-arthritic effects. However, its reno-protective effects against diabetic nephropathy (DN) have not been evaluated. This study explores the reno-protective effects of kirenol against DN and clarifies the potential mechanisms. The mesangial cells were treated with
Rugmani Padmanabhan Iyer et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 311(3), H822-H836 (2016-08-16)
The purpose of this study was to evaluate the effect of sham surgery in a minimally invasive surgical model of permanent coronary artery occlusion used to generate myocardial infarction (MI) in mice. Adult male C57BL/6J mice (3-6 mo old) were
Tao Tang et al.
Connective tissue research, 54(1), 5-13 (2012-07-28)
Biglycan (BGN), a small leucine-rich proteoglycan, binds the pro-fibrotic cytokine transforming growth factor β (TGFβ) and inhibits its bioactivity in vitro. Nevertheless, it is controversial whether BGN plays an inhibitory role in vivo. Therefore, the purpose of this study was