Wichtige Dokumente
SAB4200791
Anti-Human IgG (Fab specific)-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GG-6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Human immunoglobulin G
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GG-6, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
direct ELISA: 1:16,000-1:32,000 using 2.5 μg/ml human IgG for coating.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)