Merck
M4155
Sigma-Aldrich
Anti-Maus-IgG (Fab-spezifisch) in Ziege hergestellte Antikörper
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Mouse Fab Antibody, Anti-Mouse Fab Antibody - Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Konzentration
2.0 mg/mL
Methode(n)
Ouchterlony double diffusion: suitable
indirect ELISA: 1:15,000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
IgG besteht aus vier Polypeptidketten, die sich aus zwei identischen 50 kDa γ schweren (H) Ketten und zwei identischen 25 kDa κ oder λ leichten (L) Ketten zusammensetzen, die durch Disulfidbindungen zwischen den Ketten verbunden sind. IgG hat vier Isotypen: IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4.
Anwendung
Als Sekundärantikörper für die immunzytochemische Färbung wurde ein im Ziegenmodell erzeugter Anti-Maus-IgG-Antikörper (Fab-spezifisch) in einer Verdünnung von 1:10 verwendet.
Ein im Ziegenmodell erzeugter Anti-Maus-IgG-Antikörper (Fab-spezifisch) wurde für die Expression und Reinigung des humanen Thrombozytenfaktors 4 (PF4) und von monoklonalen Anti-PF4-Antikörpern verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert und ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden. Er bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.
IgG aktiviert den klassischen Weg des Komplementsystems. Es neutralisiert Viruspartikel und Toxine. IgG spielt eine entscheidende Rolle bei der antikörperabhängigen zellvermittelten Zytotoxizität (ADCC). Es hat die längste Serum-Halbwertszeit und steht möglicherweise mit Allergien in Zusammenhang.
Sonstige Hinweise
Mit Rinder-, Pferde- und Humanserumproteinen adsorbierte Antikörper.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden. Diese umfassen insbesondere die nicht autorisierte kommerzielle Verwendung, In-vitro-Diagnostik-Zwecke, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jia Yuan et al.
Journal of integrative plant biology, 65(11), 2490-2504 (2023-08-07)
Soyasaponins are major small molecules that accumulate in soybean (Glycine max) seeds. Among them, type-A soyasaponins, fully acetylated at the terminal sugar of their C22 sugar chain, are responsible for the bitter taste of soybean-derived foods. However, the molecular basis
Distinct Specificity and Single-molecule Kinetics of the Interaction of Pathogenic and Non-Pathogenic anti-Platelet Factor 4/Heparin Antibodies with Platelet Factor 4
Litvinov RI, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M113 (2013)
Shoshana Peller et al.
Oncogene, 22(30), 4648-4655 (2003-07-25)
The p53 tumor suppressor gene was found to play a role in the differentiation of several tissue types. We report here that p53-dependent apoptosis plays a role in the final stages of physiological differentiation of normoblasts, resulting in nuclear condensation
S Peller et al.
Genes, chromosomes & cancer, 21(1), 2-7 (1998-01-27)
The TP53 gene has been extensively studied in patients with chronic myeloid leukemia (CML), both in chronic phase and in blast crisis. Mutations in the gene were found in up to 30% of the patients, especially among those in blast
Qiang Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 21(12), 1267-1279 (2022-03-12)
As a common cause of liver injury, hepatic ischemia/reperfusion injury (HIRI) happens in various clinical conditions including trauma, hepatectomy and liver transplantation. Since transcription factor Yin Yang 1 (YY1) was reported to be downregulated after ischemia/reperfusion (I/R) injury, we focused