Wichtige Dokumente
SAB4200597
Monoclonal Anti-FMR1 antibody produced in mouse
clone FMR2.5, hybridoma cell culture supernatant
Synonym(e):
FMRP, FRAXA, POF, POF1, fragile X mental retardation 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FMR2.5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~71 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, hamster
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2.0-5.0 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 total cell extracts.
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HepG2 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable