Wichtige Dokumente
F6140
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, FN-3E2
Synonym(e):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Monoclonal Anti-Fibronectin, Cellular antibody produced in mouse, clone FN-3E2, ascites fluid
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FN-3E2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 240 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
mouse, human, chicken
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblot
- immunofluorescent microscopy
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable