Alle Fotos(1)
Key Documents
AB5087
Sigma-Aldrich
Anti-Melanozyten-stimulierendes-Hormon-α-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
alpha-MSH, POMC, Pro-opiomelanocortin, Corticotropin-lipotropin precursor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POMC(5443)
Spezifität
Spezifisch für das alpha-Melanozyten-stimulierende Hormon (aMSH), C-Terminus.
Immunogen
MSH-konjugiert mit Thyroglobulin vom Rind.
Anwendung
Der Anti-MSH-Antikörper, α, weist den Gehalt an Melanozyten-stimulierendem Hormon (MSH) nach und wurde für die Verwendung in IH und RIA veröffentlicht und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:10.000–1:50.000 an mit 4 % Paraformaldehyd fixierten Geweben.
RIA: 1:250.000–1:300.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Schafserum. Flüssig. Enthält keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hypothalamus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Processing and sorting of the prohormone convertase 2 propeptide.
Muller, L; Cameron, A; Fortenberry, Y; Apletalina, EV; Lindberg, I
The Journal of Biological Chemistry null
Shona L Kirk et al.
PloS one, 4(6), e5870-e5870 (2009-06-12)
Hypothalamic systems which regulate appetite may be permanently modified during early development. We have previously reported hyperphagia and increased adiposity in the adult offspring of rodents fed an obesogenic diet prior to and throughout pregnancy and lactation. We now report
B E Grayson et al.
Endocrinology, 151(4), 1622-1632 (2010-02-24)
The hypothalamic melanocortin system, which controls appetite and energy expenditure, develops during the third trimester in primates. Thus, maternal nutrition and health may have a profound influence on the development of this system. To study the effects of chronic maternal
Maja Cigrovski Berkovic et al.
Neuroendocrinology, 99(2), 75-84 (2014-04-02)
Although previously considered rare, recent epidemiological studies have revealed that the incidence (3.6/100,000) and prevalence (35/100,000) of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) has increased over the past few decades. Despite the progress in the understanding of GEP-NET molecular biology, there is
Fumihiko Maekawa et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 5, 7-7 (2013-10-10)
We previously reported that the type 2 diabetic Goto-Kakizaki (GK) rats at young adult ages (6-12 weeks) exhibited increased visceral fat mass and hyperleptinemia, due to hyperphagia caused primarily by neuropeptide Y (NPY) overexpression in the hypothalamic arcuate nucleus. Later