Wichtige Dokumente
SAB4200559
Anti-VAChT (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-SLC18A3, Anti-Solute carrier family 18 member 3, Anti-VAT, Anti-vesicular acetylcholine transporter
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using PC12 cells treated with rat NGF.
western blot: 1:500-1:800 using extracts of mouse brain (S1 fraction).
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC18A3(6572)
mouse ... slc18a3(20508)
rat ... slc18a3(60422)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- double immunolabeling
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable