Wichtige Dokumente
C7113
Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide antibody, Mouse monoclonal
clone 4901, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CALC, Anti-CCALCI, Anti-CGRP-I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4901, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, canine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.5 μg/mL using rat α-CGRP
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CALCA(796)
rat ... Calca(24241)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) recognizes rat α-CGRP. The antibody cross-reacts with human and dog α- and β-CGRP.
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)