Wichtige Dokumente
SAB4200382
Anti-FAM48A /P38IP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C13, Anti-C13ORF19, Anti-FP757, Anti-Family with sequence similarity 48, member A, Anti-SPT20, Anti-bA421P11.4, Anti-p38 interacting protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~95 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using monkey COS7 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAM48A(55578)
mouse ... Fam48a(56790)
rat ... Fam48a(361946)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)