SAB3700455
Anti-Hamster IgG (H+L) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
hamster
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
ChIP : User Optimized
Western Blot : 1:2,000 - 1:10,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 - 1:5,000
ImmunoPrecipitation: User Optimized
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable