Wichtige Dokumente
SAB4200198
Anti-Alpha-1-Antitrypsin (AAT) antibody,Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-A1A, Anti-A1AT, Anti-AAT, Anti-Alpha-1 protease inhibitor, Anti-Alpha-1-antiproteinase, Anti-Alpha-1-antitrypsin, Anti-PI1, Anti-Protease inhibitor 1 (anti-elastase), Anti-SERPINA1, Anti-Serpin peptidase inhibitor, clade A, member 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SERPINA1(5265)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)