SAB1306713
ANTI-P53 (S315) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43653 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable