Wichtige Dokumente
S9008
Anti-Staphylococcal Enterotoxin B antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Rabbit Anti-SEB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
fractionated antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
Staphylococcus aureus
Verpackung
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Methode(n)
indirect ELISA: 1:150,000-1:250,000
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- to conjugate with hollow gold nanosphere and as a component of lateral flow immunoassay strip
- in antibody sandwich immunoassay
- for coupling with magnetic beads for detection assay
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable